Merck
BDPH9BCC804D
Bide Pharmatech
4-tert-Butyl-3-chloroaniline
Synonim(y):
4-tert-butyl-3-chloroaniline
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.68
MDL number:
Produkt BDPH9BCC804D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H14ClN/c1-10(2,3)8-5-4-7(12)6-9(8)11/h4-6H,12H2,1-3H3
Inchi Key
CFMUKZISSXYPBP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)