Przejdź do
BDPH9BCC84F9
Bide Pharmatech
Bis(2-methoxyphenyl)phosphine oxide
Synonim(y):
bis(2-methoxyphenyl)phosphine oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H15O3P1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.25
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C14H15O3P/c1-16-11-7-3-5-9-13(11)18(15)14-10-6-4-8-12(14)17-2/h3-10,18H,1-2H3
Inchi Key
WOVYHPRWFRQYII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)