Merck
BDPH9BCC8A25
Bide Pharmatech
5-Chloro-6-methoxypyridin-3-ol
Synonim(y):
5-chloro-6-methoxy-3-pyridinol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCC8A25 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-10-6-5(7)2-4(9)3-8-6/h2-3,9H,1H3
Inchi Key
CXSPUXIQVANWJK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)