Merck
BDPH9BCC8BBD
Bide Pharmatech
1-(Phenyl(pyridin-2-yl)methyl)piperazine
Synonim(y):
1-[phenyl(2-pyridinyl)methyl]piperazine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H19N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.35
MDL number:
Produkt BDPH9BCC8BBD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C16H19N3/c1-2-6-14(7-3-1)16(15-8-4-5-9-18-15)19-12-10-17-11-13-19/h1-9,16-17H,10-13H2
Inchi Key
DFOZOWZBUMYFDD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)