Merck
BDPH9BCC8D4E
Bide Pharmatech
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Synonim(y):
6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H5O1N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.59
MDL number:
Produkt BDPH9BCC8D4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-6-1-2-8-10-3-7(5-12)11(8)4-6/h1-5H
Inchi Key
FSRZPMAKLOSLMT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)