Przejdź do
BDPH9BCC8F31
Bide Pharmatech
4-Fluorophenylacetyl Chloride
Synonim(y):
(4-fluorophenyl)acetyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H6O1Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.59
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
Inchi Key
SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to White to Yellow or Pink Liquid or Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Fluorophenylacetyl Chloride
hstatements
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)