Merck
BDPH9BCC8FEB
Bide Pharmatech
2-(2-Bromo-3-methylphenyl)acetic acid
Synonim(y):
(2-bromo-3-methylphenyl)acetic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
MDL number:
Produkt BDPH9BCC8FEB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-6-3-2-4-7(9(6)10)5-8(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
JZMWDWZVHXNEEF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)