Przejdź do
BDPH9BCC9042
Bide Pharmatech
1-(3,4-Dichlorophenyl)propan-1-amine
Synonim(y):
1-(3,4-dichlorophenyl)-1-propanamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H11N1Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.1
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C9H11Cl2N/c1-2-9(12)6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5,9H,2,12H2,1H3
Inchi Key
VBWRNUHVGFPJRG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)