Przejdź do
BDPH9BCC9374
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-fluorodibenzo[b,d]furan
Synonim(y):
12-bromo-13-fluoro-8-oxatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2,4,6,10,12-hexaene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H6O1Br1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.08
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C12H6BrFO/c13-8-5-6-10-11(12(8)14)7-3-1-2-4-9(7)15-10/h1-6H
Inchi Key
XHAMAQQPOFHFFR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Bromo-1-fluorodibenzo[b,d]furan
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)