Przejdź do
BDPH9BCC95B9
Bide Pharmatech
3,6-Dichlorobenzene-1,2-diamine
Synonim(y):
3,6-dichloro-1,2-benzenediamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H6N2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.03
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H,9-10H2
Inchi Key
GCGFESBSSZSYHD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,6-Dichlorobenzene-1,2-diamine
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)