Przejdź do
BDPH9BCC9C75
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)aniline
Synonim(y):
3-chloro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]aniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H9O1N1Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.67
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C13H9ClF3NO/c14-11-7-9(18)4-5-12(11)19-10-3-1-2-8(6-10)13(15,16)17/h1-7H,18H2
Inchi Key
WTPFYPUXUHYGIP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Warning
Piktogramy
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)