Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCA2CA

Bide Pharmatech

1-(1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-6-yl)ethanone

Synonim(y):

1-(1,2,3,4-tetrahydro-6-quinolinyl)ethanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C11H13O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCCA2CA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C11H13NO/c1-8(13)9-4-5-11-10(7-9)3-2-6-12-11/h4-5,7,12H,2-3,6H2,1H3

Inchi Key

YFNHWMNECPFUGS-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów