Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCABB3

Bide Pharmatech

3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid

Synonim(y):

3-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H4O3Cl1F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCCABB3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H4ClF3O3/c9-5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)15-8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)

Inchi Key

QGVQWEOEEXGRSD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8°C

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów