Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCAE4E

Bide Pharmatech

3-Amino-2-fluorotoluene

Synonim(y):

2-fluoro-3-methylaniline

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H8N1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCCAE4E nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H8FN/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4H,9H2,1H3

Inchi Key

WFZUBZAEFXETBF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: liquid / Colour: Colorless - Red - Brown

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów