Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCAE92

Bide Pharmatech

2,6-Dimethylbenzonitrile

Synonim(y):

2,6-dimethylbenzonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H9N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCCAE92 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H9N/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)6-10/h3-5H,1-2H3

Inchi Key

QSACPWSIIRFHHR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Yellow

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów