Merck
BDPH9BCCAEEB
Bide Pharmatech
4-Acetyl-2-hydroxybenzoic acid
Synonim(y):
4-acetyl-2-hydroxybenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCCAEEB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H8O4/c1-5(10)6-2-3-7(9(12)13)8(11)4-6/h2-4,11H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
MBBAIOHGDCOFGT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)