Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCAFAA

Bide Pharmatech

5-(Chloromethyl)dihydrofuran-2(3H)-one

Synonim(y):

5-(chloromethyl)dihydro-2(3H)-furanone

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H7O2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.56
MDL number:
Produkt BDPH9BCCAFAA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C5H7ClO2/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h4H,1-3H2

Inchi Key

HPLJEKXDAFHJPD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów