Merck
BDPH9BCCB2EB
Bide Pharmatech
3,4,5-Trimethoxybenzohydrazide
Synonim(y):
3,4,5-trimethoxybenzohydrazide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14O4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCCB2EB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H14N2O4/c1-14-7-4-6(10(13)12-11)5-8(15-2)9(7)16-3/h4-5H,11H2,1-3H3,(H,12,13)
Inchi Key
KQXHMNUXNHQSOW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)