Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCB60F

Bide Pharmatech

tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)propan-2-ylcarbamate

Synonim(y):

tert-butyl 1-(4-bromophenyl)-1-methylethylcarbamate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCCB60F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H20O2N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCCB60F nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C14H20BrNO2/c1-13(2,3)18-12(17)16-14(4,5)10-6-8-11(15)9-7-10/h6-9H,1-5H3,(H,16,17)

Inchi Key

CKWJIFNNVRMXFW-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów