Merck
BDPH9BCCBCAC
Bide Pharmatech
2-Chloro-3-fluorophenol
Synonim(y):
2-chloro-3-fluorophenol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4O1Cl1F1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.55
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBCAC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H4ClFO/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H
Inchi Key
YIENEZQWQPFHQN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)