Merck
BDPH9BCCBCB0
Bide Pharmatech
5-(Hydroxymethyl)nicotinic acid
Synonim(y):
5-(hydroxymethyl)nicotinic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H7O3N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBCB0 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c9-4-5-1-6(7(10)11)3-8-2-5/h1-3,9H,4H2,(H,10,11)
Inchi Key
ZWSDYSDJHGQXKV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)