Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCBE70

Bide Pharmatech

2-Bromo-6-methoxyisonicotinic acid

Synonim(y):

2-bromo-6-methoxyisonicotinic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H6O3N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.03
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBE70 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H6BrNO3/c1-12-6-3-4(7(10)11)2-5(8)9-6/h2-3H,1H3,(H,10,11)

Inchi Key

MSWQBBSWODQKLQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to off-white powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów