Merck
BDPH9BCCBEF3
Bide Pharmatech
4-Chloro-3-methylquinoline-8-carbonitrile
Synonim(y):
4-chloro-3-methyl-8-quinolinecarbonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H7N2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.64
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBEF3 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H7ClN2/c1-7-6-14-11-8(5-13)3-2-4-9(11)10(7)12/h2-4,6H,1H3
Inchi Key
IPHMKZHVIIFKNE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)