Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCBFCA

Bide Pharmatech

2-Bromo-5-cyclopropylpyridine

Synonim(y):

2-bromo-5-cyclopropylpyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCCBFCA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H8N1Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCCBFCA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C8H8BrN/c9-8-4-3-7(5-10-8)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2

Inchi Key

WCHBRVOAPMMHIR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid or Liquid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów