Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCC040

Bide Pharmatech

(2,5-Difluoro-1,4-phenylene)diboronic acid

Synonim(y):

2,5-difluoro-1,4-phenylenediboronic acid

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H6O4F2B2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.73
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC040 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H6B2F2O4/c9-5-1-3(7(11)12)6(10)2-4(5)8(13)14/h1-2,11-14H

Inchi Key

CSOLBHLZNAGMMP-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

96%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów