Merck
BDPH9BCCC0BC
Bide Pharmatech
3-(3-Methylpyrrolidin-3-yl)pyridine
Synonim(y):
3-(3-methyl-3-pyrrolidinyl)pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC0BC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-10(4-6-12-8-10)9-3-2-5-11-7-9/h2-3,5,7,12H,4,6,8H2,1H3
Inchi Key
JXJNVJSWGSVGDP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)