Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCC0BD

Bide Pharmatech

Ethyl 7-ethyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylate

Synonim(y):

ethyl 7-ethyl-4-hydroxy-1,8-naphthyridine-3-carboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C13H14O3N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC0BD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C13H14N2O3/c1-3-8-5-6-9-11(16)10(13(17)18-4-2)7-14-12(9)15-8/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15,16)

Inchi Key

NGZVORMPYNEYTR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów