Merck
BDPH9BCCC19D
Bide Pharmatech
1,4-Dibromo-2,5-dimethylbenzene
Synonim(y):
1,4-dibromo-2,5-dimethylbenzene
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCCC19D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
263.96
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC19D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H8Br2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Inchi Key
QENIALCDPFDFHX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Melting Point
72-74C
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)