Merck
BDPH9BCCC2CB
Bide Pharmatech
6-Bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Synonim(y):
6-bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H7O1N2Br1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.06
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC2CB nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-7-4-8-10-2-3-11(8)5-6(7)9/h2-5H,1H3
Inchi Key
QWYPPWSJICTEMU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)