Merck
BDPH9BCCC2CD
Bide Pharmatech
5-Methylnicotinamide
Synonim(y):
5-methylnicotinamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H8O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.15
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC2CD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5-2-6(7(8)10)4-9-3-5/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
Inchi Key
BCCUXBGEPLKSEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)