Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCC2FA

Bide Pharmatech

4-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)butane-1-sulfonyl chloride

Synonim(y):

4-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)butane-1-sulfonyl chloride

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C12H12O4N1Cl1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
301.75
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC2FA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C12H12ClNO4S/c13-19(17,18)8-4-3-7-14-11(15)9-5-1-2-6-10(9)12(14)16/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2

Inchi Key

WPSHQXABFAYZRV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów