Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCC4E8

Bide Pharmatech

5-Ethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione

Synonim(y):

5-ethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C6H8O2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.14
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC4E8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C6H8N2O2/c1-2-4-3-7-6(10)8-5(4)9/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,10)

Inchi Key

RHIULBJJKFDJPR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów