Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCC58D

Bide Pharmatech

1-(3-Chlorophenyl)-3-(3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)urea

Synonim(y):

N-(3-chlorophenyl)-N'-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]urea

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C19H22O3N2Cl1B1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
372.66
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC58D nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C19H22BClN2O3/c1-18(2)19(3,4)26-20(25-18)13-7-5-9-15(11-13)22-17(24)23-16-10-6-8-14(21)12-16/h5-12H,1-4H3,(H2,22,23,24)

Inchi Key

BYTJDHICJTWRAR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów