Przejdź do
BDPH9BCCC804
Bide Pharmatech
2-Chloro-4'-methylbenzophenone
Synonim(y):
(2-chlorophenyl)(4-methylphenyl)methanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H11O1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.69
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C14H11ClO/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15/h2-9H,1H3
Inchi Key
WIKUXHHNKRKVGJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-4'-methylbenzophenone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)