Merck
BDPH9BCCC8A4
Bide Pharmatech
3-(3-Formylphenyl)propanoic acid
Synonim(y):
3-(3-formylphenyl)propanoic acid
Wybierz wielkość
Produkt BDPH9BCCC8A4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC8A4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C10H10O3/c11-7-9-3-1-2-8(6-9)4-5-10(12)13/h1-3,6-7H,4-5H2,(H,12,13)
Inchi Key
ARLNATTVWKMCFT-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)