Merck
BDPH9BCCC8B6
Bide Pharmatech
4-(Pyrrolidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Synonim(y):
4-(pyrrolidin-3-yl)benzoic acid hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H14O2N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.69
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC8B6 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c13-11(14)9-3-1-8(2-4-9)10-5-6-12-7-10;/h1-4,10,12H,5-7H2,(H,13,14);1H
Inchi Key
UUGLTXUIHJWIBM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)