Merck
BDPH9BCCC8BD
Bide Pharmatech
(1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Synonim(y):
(1-isopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H12O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.19
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC8BD nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c1-6(2)9-4-7(5-10)3-8-9/h3-4,6,10H,5H2,1-2H3
Inchi Key
CZKNSLLDUNVBJQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)