Merck
BDPH9BCCC8D8
Bide Pharmatech
2-(Pyridin-3-yl)benzoic acid
Synonim(y):
2-(3-pyridinyl)benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H9O2N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.21
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC8D8 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C12H9NO2/c14-12(15)11-6-2-1-5-10(11)9-4-3-7-13-8-9/h1-8H,(H,14,15)
Inchi Key
DRGNPLUCFXKUAL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)