Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCC8DA

Bide Pharmatech

6-Amino-1H-indole-3-carbonitrile

Synonim(y):

6-amino-1H-indole-3-carbonitrile

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCCC8DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.17
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC8DA nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C9H7N3/c10-4-6-5-12-9-3-7(11)1-2-8(6)9/h1-3,5,12H,11H2

Inchi Key

VWEPNRNPXXROIV-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów