Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCC8DF

Bide Pharmatech

5-Chloro-3-hydroxypyridine

Synonim(y):

5-chloro-3-pyridinol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9BCCC8DF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H4O1N1Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.55
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC8DF nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Inchi Code

1S/C5H4ClNO/c6-4-1-5(8)3-7-2-4/h1-3,8H

Inchi Key

TUIDQYRZDZRHPQ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder

Melting Point

160-162C

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów