Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCC8E4

Bide Pharmatech

Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate

Synonim(y):

methyl 4-amino-5-methyl-2-thiophenecarboxylate

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C7H9O2N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC8E4 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C7H9NO2S/c1-4-5(8)3-6(11-4)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3

Inchi Key

ZTTXAKCLKGBDIR-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów