Merck
BDPH9BCCC8EE
Bide Pharmatech
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-ol
Synonim(y):
1-isopropyl-1H-pyrazol-4-ol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H10O1N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.16
MDL number:
Produkt BDPH9BCCC8EE nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-5(2)8-4-6(9)3-7-8/h3-5,9H,1-2H3
Inchi Key
GTVJTOUCOLLRGC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)