Merck
BDPH9BCCCA52
Bide Pharmatech
4-((Methylsulfonyl)methyl)benzonitrile
Synonim(y):
4-[(methylsulfonyl)methyl]benzonitrile
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C9H9O2N1S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.24
MDL number:
Produkt BDPH9BCCCA52 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C9H9NO2S/c1-13(11,12)7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,7H2,1H3
Inchi Key
PPHUDPUCEPCGDO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)