Przejdź do
BDPH9BCCCB59
Bide Pharmatech
(2-(Benzyloxy)phenyl)methanol
Synonim(y):
[2-(benzyloxy)phenyl]methanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.26
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Inchi Code
1S/C14H14O2/c15-10-13-8-4-5-9-14(13)16-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,15H,10-11H2
Inchi Key
XRZMRABYCSOXIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-(Benzyloxy)phenyl)methanol
hstatements
Słowo ostrzegawcze
Danger
Piktogramy
Corrosion
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)