Merck
BDPH9BCCCBB2
Bide Pharmatech
Imidazo[2,1-b]thiazole-6-carboxylic acid
Synonim(y):
imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4O2N2S1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.18
MDL number:
Produkt BDPH9BCCCBB2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C6H4N2O2S/c9-5(10)4-3-8-1-2-11-6(8)7-4/h1-3H,(H,9,10)
Inchi Key
BAKIBSRDBASFAQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)