Merck
BDPH9BCCCD8A
Bide Pharmatech
2-Chlorobenzoic acid
Synonim(y):
2-chlorobenzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C7H5O2Cl1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.57
MDL number:
Produkt BDPH9BCCCD8A nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Inchi Key
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Melting Point
138-140C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)