Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCCDAC

Bide Pharmatech

2-(Pyrrolidin-3-ylmethyl)pyrazine

Synonim(y):

2-(3-pyrrolidinylmethyl)pyrazine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C9H13N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.22
MDL number:
Produkt BDPH9BCCCDAC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C9H13N3/c1-2-10-6-8(1)5-9-7-11-3-4-12-9/h3-4,7-8,10H,1-2,5-6H2

Inchi Key

HLFSEGNEHMFVDL-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under



Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów