Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCCE71

Bide Pharmatech

4-Ethyl-1,1'-Biphenyl

Synonim(y):

4-ethyl-1,1'-biphenyl

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C14H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.27
MDL number:
Produkt BDPH9BCCCE71 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C14H14/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,2H2,1H3

Inchi Key

SRQOBNUBCLPPPH-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or Semi-solid or liquid or lump

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under




Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów