Merck
BDPH9BCCCFC2
Bide Pharmatech
PSB-1434
Synonim(y):
N-(3,4-difluorophenyl)-1H-indazole-5-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Produkt BDPH9BCCCFC2 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C14H9F2N3O/c15-11-3-2-10(6-12(11)16)18-14(20)8-1-4-13-9(5-8)7-17-19-13/h1-7H,(H,17,19)(H,18,20)
Inchi Key
SFDOMGAQGMFHNI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)