Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9BCCCFFC

Bide Pharmatech

8-Chloro-7-iodo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine

Synonim(y):

8-chloro-7-iodo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Zmień widok

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C8H6N2Cl1I1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.51
MDL number:
Produkt BDPH9BCCCFFC nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.


Inchi Code

1S/C8H6ClIN2/c1-5-4-12-3-2-6(10)7(9)8(12)11-5/h2-4H,1H3

Inchi Key

TXKFAMRPXPSKBE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Yellow to brown to red-brown powder or crystals

Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.


Still not finding the right product?

Explore all of our products under


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów